Documenti
528838
Sigma-Aldrich
4-Isopropylanisole
97%
Sinonimo/i:
4-Methoxycumene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. eboll.
210 °C (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)9-4-6-10(11-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup