Documenti
528676
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2C6H3CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5195 (lit.)
P. eboll.
120 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-7-8-11(13(14)17-6-3)12(9-10)16-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
XCKIALVAGKRVNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 2,4-diethoxybenzoate is an ethyl ester of 2,4-diethoxybenzoic acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3