Documenti fondamentali
528633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-naphthoate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)16-2/h3-8H,1-2H3
MPLSAOVNAXJHHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)