Documenti
528609
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,6-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)2C6H3CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1c(OCC)cccc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-8-7-9-11(16-5-2)12(10)13(14)17-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
QMVQTFWOHMQDQM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup