Documenti
528463
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycinnamic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
134-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b8-7+
UXTDCJJEJZCEBF-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
2-Ethoxycinnamic acid is a cinnamic acid derivative. The aromatic and alkene group in this molecule are coplanar.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Methyl (Z)-2-chloro-3-(2-methoxycarbonylphenyl) prop-2-enoate.
Fadgen CJ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(2), o376-o376 (2010)