Documenti
528269
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1,3-benzenedimethanol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(CO)cc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-12-9-3-7(5-10)2-8(4-9)6-11/h2-4,10-11H,5-6H2,1H3
QFWVNEBRTUUHIE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3