528145
1,5-Dimethylnaphthalene
96%
About This Item
Saggio
96%
P. eboll.
265-266 °C (lit.)
Punto di fusione
77-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3-8H,1-2H3
SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)