527017
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium triflate
Sinonimo/i:
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
λmax
290 nm
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CSc1ccc(cc1)[S+](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15S2.CHF3O3S/c1-15-12-8-10-14(11-9-12)16(2)13-6-4-3-5-7-13;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-11H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
OEMQHKIRYKSFQC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)