526487
4-Methyl-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
32-36 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9-6-7-10(8-13)12-5-3-2-4-11(9)12/h2-8H,1H3
LANRGTXVAPBSIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?