Documenti fondamentali
526258
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Dye content 50 %
Sinonimo/i:
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Formula condensata:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
786.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, 50%
λmax
534 nm
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)