Documenti fondamentali
526169
Sigma-Aldrich
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Sinonimo/i:
1,8-Dimethylcyclam
Scegli un formato
5 G
CHF 179.00
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 179.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H28N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 179.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Indice di rifrazione
n20/D 1.4940 (lit.)
Livello qualitativo
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCNCCN(C)CCCNCC1
InChI
1S/C12H28N4/c1-15-9-3-5-14-8-12-16(2)10-4-6-13-7-11-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3
BNLDMZVBFXARKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane is a heterocyclic building block.
Applicazioni
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane may be used as a precursor for the synthesis of `trans′-difunctionalized derivatives.[1] It may also be used in the synthesis of 4,11-bis(N-pyren-1-yl-acetamide)-1,8-dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane.[2]
Reactant for:
  • Ferromagnetic coupling of copper(II) and nickel(II) complexes
  • Preparation of cyclam bridged dinuclear platinum(II) complex as an antitumor agent
  • Preparation of dimethylcyclam based fluoroionophore having Hg2+- and Cd2+-selective signaling behaviors
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
So-Youn Moon et al.
The Journal of organic chemistry, 70(6), 2394-2397 (2005-03-12)
[reaction: see text] A new fluoroionophore has been synthesized by appending two signaling pyrenylacetamide subunits on the binding motif of 1,8-dimethylcyclam. The designed compound exhibited highly selective and sensitive fluoroionophoric behavior toward Hg(2+) ions of excimer emission in aqueous dioxane
Copper (II) and Nickel (II) Complexes oftrans'-Difunctionalized Tetraaza Macrocycles.
Comparone A and Kaden TA.
Helvetica Chimica Acta, 81(10), 1765-1772 (1998)