Key Documents
525987
Sigma-Aldrich
N,N,5-Trimethylfurfurylamine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
171 °C (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)Cc1ccc(C)o1
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J W Kosh et al.
Pharmaceutical research, 6(8), 709-713 (1989-08-01)
Famotidine and selected H2-antagonists were evaluated with respect to toxicity and selected pharmacological activities. When administered intraperitoneally to mice at a dose equivalent to 10 times their respective H2-antagonist ED50 values, no deaths were observed. Similarly, no alteration in brain