Documenti fondamentali
525707
Sigma-Aldrich
Ammonium fluoroniobate
99.99%
Sinonimo/i:
Ammonium heptafluoroniobate tetrafluorooxoniobate (5:2:1), Ammonium tetrafluorooxoniobate (1) heptafluoroniobate (2) (5:1:2)
About This Item
Formula condensata:
5[NH4+] [Nb(O)F42NbF72-]
Numero CAS:
Peso molecolare:
726.88
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99%
Stato
powder
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Nb-](F)(F)(F)=O.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/18FH.5H3N.3Nb.O/h18*1H;5*1H3;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+3;2*+5;/p-13
ZWFVPLLPUJJSDU-UHFFFAOYSA-A
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)