Documenti fondamentali
525391
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
96%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
37-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)ccc1N=C=S
InChI
1S/C7H3BrFNS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
PWOPDCSAVIMSPX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)