Documenti fondamentali
525375
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3SC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.586 (lit.)
P. ebollizione
230-244 °C (lit.)
Densità
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Sc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS2/c9-8(10,11)14-7-3-1-2-6(4-7)12-5-13/h1-4H
ZVMPEUKZYDFXQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(Trifluoromethylthio)phenyl isothiocyanate is an isothiocyanate derivative.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)