Documenti fondamentali
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.593 (lit.)
P. ebollizione
201-204 °C (lit.)
Densità
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)