Documenti
524905
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(−)-glycidyl ether
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H20O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
195-199 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.89 °C - closed cup