Documenti fondamentali
524883
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
YRRWNBMOJMMXQY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole is an imidazole derivative.
Applicazioni
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole may be used to synthesize 1-(dimethylsulfamoyl)-2-imidazolecarboxaldehyde.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 1-(dimethylsulfamoyl)-2-and 5-imidazolecarboxaldehydes. Rearrangement of 1-(dimethylsulfamoyl)-5-imidazole-carboxaldehyde to the 4-carboxaldehyde.
Kim JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(2), 611- 620 (1995)