Documenti
524441
Sigma-Aldrich
Tetrabromoterephthalic acid
About This Item
Formula condensata:
C6Br4-1,4-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
~350 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Monomer for synthesis of flame retardant polyesters
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3