Documenti
524271
Sigma-Aldrich
Allyl(cyclopentadienyl)nickel(II)
97%
Sinonimo/i:
(η3 -Allyl)(η5 -cyclopentadienyl)nickel, Allylcyclopentadienylnickel, Cyclopentadienylallylnickel
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Densità
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni].[CH2][CH][CH2].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.C3H5.Ni/c1-2-4-5-3-1;1-3-2;/h1-5H;3H,1-2H2;
RKDYEOKQRRKFGN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Pyr. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3