Key Documents
524174
Sigma-Aldrich
Tetrabutylantimony(V) bromide
97%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]4SbBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
Densità
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sb](Br)(CCCC)(CCCC)CCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)