Documenti fondamentali
524107
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Punto di fusione
228-235 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H
IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Synthesis of phenylboronic catechol esters
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions with aryl chlorides and unstable polyfluorophenyl
  • Enantioselective borane reduction of trifluoroacetophenone
  • Transmetalation
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)