Documenti fondamentali
523488
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-nitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-13-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
XJVDLGZUYYAXLS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methoxy-3-nitrobenzyl alcohol is an organic building block.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)