Documenti fondamentali
522694
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-d7
98 atom % D
Scegli un formato
5 G
CHF 847.00
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 847.00
About This Item
Formula condensata:
CD3COND(CD3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
204-206 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i1D3,2D3/hD
OHLUUHNLEMFGTQ-KBKLHOFPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
226.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108.3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)