Documenti fondamentali
522228
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanediylbis(methylsilane)
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
95-96 °C (lit.)
Densità
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH2]CC[SiH2]C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)