522120
Dimetilsolfossido-d6
99.9 atom % D
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C