Key Documents
521981
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Trihexyldiethylenetriamine
99.99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5N[CH2CH2NH(CH2)5CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99.99%
P. eboll.
145 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCNCCN(CCCCCC)CCNCCCCCC
InChI
1S/C22H49N3/c1-4-7-10-13-16-23-18-21-25(20-15-12-9-6-3)22-19-24-17-14-11-8-5-2/h23-24H,4-22H2,1-3H3
QHVDQQBHZSMNAX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)