Documenti fondamentali
521701
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalimide
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
196.5-199.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10-8(6)11/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
UKRUJPIJOJHCOB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)