Documenti fondamentali
521485
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5OC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15H
AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Palladium catalyzed cross-coupling reactions
  • Trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Preparation of pyridazine-based scaffolds as a-helix mimetics
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)