Documenti fondamentali
520942
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5156 (lit.)
P. ebollizione
116 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
1.285 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)c1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
APDGYQVYBWGBSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
New stibines containing acetal and formyl group: Platinum complex and unexpected oxastibol derivative.
Sharma P, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 579-584 (2006)
Stereoselective synthesis of 2, 3-epoxy alcohols mediated by a remote sulfinyl group.
Ruano JLG, et al.
Tetrahedron, 66(8), 1581-1585 (2010)