Documenti fondamentali
520934
Sigma-Aldrich
Cesium orthovanadate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
About This Item
Formula condensata:
Cs3VO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
Stato
powder
Stringa SMILE
[Cs+].[Cs+].[Cs+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Cs.4O.V/q3*+1;;3*-1;
CZUUFJSJUCXOQF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E L Leung et al.
British journal of cancer, 98(11), 1803-1809 (2008-05-29)
The present study determines if (1) basal protein levels of nitric oxide (NO) synthases (eNOS, iNOS, and nNOS) are different in cisplatin-sensitive (OV2008) and counterpart cisplatin-resistant (C13(*)) human ovarian cancer cells, (2) cisplatin alters NOS levels, (3) NO donor causes