520608
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
p-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
1.0-1.5 mmol/g OH loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Gruppo funzionale
alcohol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?