Documenti fondamentali
520543
Sigma-Aldrich
Pyridine-d5 N-oxide
98 atom % D
Scegli un formato
1 G
CHF 166.00
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 166.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 166.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
270 °C (lit.)
Punto di fusione
61-65 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)