Documenti fondamentali
520519
Sigma-Aldrich
2-[[5-(Dibutylamino)-2-thienyl]methylene]-1H-indene-1,3(2H)-dione
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
135-137 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C2/C(=O)c3ccccc3C2=O)s1
Caratteristiche e vantaggi
A neutrocyanine chromophore based on a five-membered heterocycle for photorefractive applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)