Documenti fondamentali
520489
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
FC6H4ZnI
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.995 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H4F.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
GRDTUCMQMQTYBS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
3-Fluorophenylzinc iodide can be used as a reagent to prepare arylvinyl indoles via thermolysis of phenyl substituted allenylphenyl azides.[1]
Note legali
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Allenyl azide cycloaddition chemistry. Synthesis of annelated indoles from 2-(allenyl) phenyl azide substrates
Feldman KS, et al.
Organic Letters, 8(14), 3113-3116 (2006)