519499
2-Methyl-2-propanethiol
≥98.5%
Sinonimo/i:
tert-Butyl mercaptan, TBM
About This Item
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
303.5 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98.5%
Disponibilità
available only in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
62-65 °C (lit.)
Punto di fusione
-0.5 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)