519154
Manganese(II) molybdate
About This Item
Formula condensata:
MnMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
powder
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)