Documenti fondamentali
519138
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) telluride
99%
About This Item
Formula condensata:
As2Te3
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Te]=[As](=[Te])[Te][As](=[Te])=[Te]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)