Documenti fondamentali
51850
Sigma-Aldrich
Heptatriacontane
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)35CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.00
Beilstein:
1713110
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
77-79 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)