518409
3-Chloro-2-methylbenzoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
163-166 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(Cl)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3