517631
Holmium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9%
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione holmium(III) derivative, Ho(acac)3
About This Item
Formula condensata:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ho · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.25 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
≥99.9%
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ho](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)