Documenti fondamentali
51680
Sigma-Aldrich
2-Nonadecanone
≥97.0%
Sinonimo/i:
Heptadecyl methyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.50
Beilstein:
1708703
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)