Documenti fondamentali
516716
Sigma-Aldrich
Ethanolamine dithiodipropionate solution
75 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
TPS® 15
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H24N2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.44
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
75 wt. % in H2O
Stringa SMILE
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)