Documenti fondamentali
516562
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Densità
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
WUCCJYOIAJTFFQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mikhail Soloviev et al.
Journal of nanobiotechnology, 1(1), 4-4 (2003-07-25)
Traditional approaches to protein profiling were built around the concept of investigating one protein at a time and have long since reached their limits of throughput. Here we present a completely new approach for comprehensive compositional analysis of complex protein