Documenti fondamentali
516376
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
N-Cbz-(R)-(+)-pipecolinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +60°, c = 2 in acetic acid
Punto di fusione
111-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m1/s1
ZSAIHAKADPJIGN-GFCCVEGCSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)