Documenti
515930
Sigma-Aldrich
Nitrosonium hexafluoroantimonate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nitrosonium hexafluoroantimonate, Nitrosyl hexafluoroantimonate
About This Item
Formula condensata:
NOSbF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2