Documenti
515779
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyl-2-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H2[C(CH3)3]2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
P. eboll.
128 °C/0.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
33-37 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1c(C=O)cc(cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24O2/c1-15(2,3)12-8-11(10-17)14(18-7)13(9-12)16(4,5)6/h8-10H,1-7H3
SWCHIZAAFNBZED-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of Differently Substituted tacn-Based Ligands: Towards the Control of Solubility and Electronic and Steric Properties of Uranium Coordination Complexes.
Nizovtsev AV, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 14, 2538-2548 (2013)