Documenti fondamentali
515558
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Hydroxymethyl)-2-oxazolidinone benzoate
97%
Sinonimo/i:
[(R)-(+)-4-(Benzoyloxymethyl)-2-oxazolidinone benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
114-117 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
O=C1N[C@@H](CO1)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10(8-4-2-1-3-5-8)15-6-9-7-16-11(14)12-9/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,14)/t9-/m1/s1
AOOQUJMFWHMHRA-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)