515353
2,3-Dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. eboll.
86-88 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(C)c1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-10)8(7)2/h3-6H,1-2H3
UIFVCPMLQXKEEU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves