Documenti fondamentali
515167
Sigma-Aldrich
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane
97%
About This Item
Formula condensata:
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)